Läs mer
Tocris Bioscience™ BMS 986187, >98%
Beskrivning
Potent δ-opioid receptor positive allosteric modulator (EC50 = 30 nM). Exhibits 100-fold selectivity for δ over μ-opioid receptor. Enhances affinity of [Leu5]-Enkephalin (Cat.No. 1889), SNC 80 (Cat.No. 0764) and TAN 67 (Cat.No. 0921) for the δ-opioid receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5,6,7,9-Hexahydro-3,3,6,6-tetramethyl-9-[4-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl]-1H-xanthene-1,8(2H)- |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 20mM in DMSO |
| Formel vikt | 470.61 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.609 |