Läs mer
Tocris Bioscience™ BMS CCR2 22
Beskrivning
High affinity CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 = 5.1 nM). Displays potent functional antagonism, IC50 values are 1 and 18 nM for chemotaxis and antagonism of calcium flux respectively. Selective over CCR3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMS CCR2 22 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 593.66 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 593.666 |