Läs mer
BMT-145027, MedChemExpress
Produktkod. 16499686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499686 50 mg 50mg
16495867 5 mg -
16453138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100728
MedChemExpress BMT-145027 is an mGluR5 positive allosteric modulator without inherent agonist activity, exhibits an EC50 of 47 nM.
BMT-145027 is an mGluR5 positive allosteric modulator without inherent agonist activity, exhibits an EC50 of 47 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BMT-145027
CAS 2018282-44-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H14ClF3N4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2.4 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER ClC(C(C(F)(F)F)=C1)=CC=C1C2=NNC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C#N)C(C5CC5)=C32
Molekylvikt (g/mol) 438.83
Formel vikt 438.83
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation