Läs mer
IKA™ BMT-20-G rör
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
BMT-20-G
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrör |
| Volymintervall (metriskt) | 2 till 15 ml |
| För användning med (applikation) | Torrmalning av torra och spröda prover (t.ex. kaolin, gips, färgade pigment, tabletter), cellmaceration, bearbetning av material blandat med vätskor |
| För användning med (utrustning) | BMT-20-G |
| Förpackningsmängd | 25 Pk. |