Läs mer
IKA™ BMT-50-SM-Gammarör
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
BMT-50-SM
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Komponenter: Rör, rostfria kulor, lock
- Ytterligare mediakvantiteter kan läggas till under drift
- Provtagning under drift
- Provberedning under sterila förhållanden
- Bakteriefri konservering av prover (vävnad, blod, etc.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BMT-50-SM rör |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (applikation) | Införande av media eller provextraktion under omrörning, dispergering eller malning under sterila förhållanden |
| För användning med (utrustning) | BMT-50-SM |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |