Läs mer
IKA™ BMT-50-S rör
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
BMT-50-S
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BMT-50-S rör |
| Volymintervall (metriskt) | 15 till 50 ml |
| För användning med (applikation) | Torrmalning av torra och spröda prover, cellmaceration, bearbetning av material blandat med vätskor |
| För användning med (utrustning) | BMT-50-S |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |