missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BMX-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
BMX-IN-1 is a selective, irreversible inhibitor of bone marrow tyrosine kinase on chromosome X (BMX) that targets Cys496 in the BMX ATP binding domain with an IC50 of 8 nM, also targets the related Bruton’s tyrosine kinase (BTK) with an IC50 value of 10.4 nM, but is more than 47-656-fold less potent against Blk, JAK3, EGFR, Itk, or Tec activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMX-IN-1 |
| CAS | 1431525-23-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H24N4O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BMX kinase inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMF : 10 mg/mL (19.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C4=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C4)C=C32)C5=CC=C(C)C(NC(C=C)=O)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.59 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?