Läs mer
BN82002, MedChemExpress
Produktkod. 16490987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490987 50 mg -
16484698 10 mg 10mg
16475526 100 mg -
16427417 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112776
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BN82002 is a potent, selective and irreversible inhibitor of CDC25 phosphatase family. BN82002 inhibits CDC25A, CDC25B2, CDC25B3, CDC25C CDC25A, and 25C-cat with IC50 values of 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 μM, respectively. BN82002 displays ∼20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase.
BN82002 is a potent, selective and irreversible inhibitor of CDC25 phosphatase family. BN82002 inhibits CDC25A, CDC25B2, CDC25B3, CDC25C CDC25A, and 25C-cat with IC50 values of 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 μM, respectively. BN82002 displays ∼20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BN82002
CAS 396073-89-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H25N3O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (417.34 mM)
LEDER OC1=C(CN(C)CCC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C=C(N(C)C)C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 359.42
Formel vikt 359.42
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death