Läs mer
BNA Internal Standard Mixture 994 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324608
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30324608 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324608 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000994ME
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 17060-07-0, 460-00-4, 462-06-6
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,2-Dichloroethane D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL