Läs mer
BNA Internal Standard Mixture 996 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5∣Pentafluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4, 363-72-4 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2000 μg/mL |