Läs mer
BNA Internal Standard Mixture 997 2500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 3114-55-4, 462-06-6 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2500 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2500 μg/mL∣Fluorobenzene 2500 μg/mL |