Läs mer
BNA Surrogate Standard Mixture 992 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314461
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30314461 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314461 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000992ME
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dichloroethane D4∣4-Bromofluorobenzene∣Toluene D8
CAS 17060-07-0, 460-00-4, 2037-26-5
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,2-Dichloroethane D4 1000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 1000 μg/mL∣Toluene D8 1000 μg/mL