Läs mer
BNC105, MedChemExpress
Beskrivning
BNC105 is a tubulin polymerization inhibitor with potent antiproliferative and tumor vascular disrupting properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BNC105 |
| CAS | 945771-74-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (67.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC(C(C2=C(C)OC3=C(O)C(OC)=CC=C23)=O)=CC(OC)=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.37 |
| Formel vikt | 372.37 |
| Visa mer |