Läs mer
BNP Antibody (50E1cc), Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Produktkod. 18266373 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
0.2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18266373 0.2 mL 0.2ml
1 options
Produktkod. 18266373 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB200440AF488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 SEK
    5722.50 SEK / 0.2ml
    Save 327.50 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BNP Monoclonal specifically detects BNP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen BNP
Användningsområden ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 50E1cc
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Värd art Mouse
Immunogen Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.2 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4879
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus