Läs mer
BNP Antibody (50E1cc), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB200-440H
4832.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18291172
  • 6050.00 SEK / 0.20ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
BNP
Monoclonal
HRP
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA
50E1cc
Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein.
0.2 mL
Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
4879
Store at 4°C in the dark.
IgG1