Läs mer
uvex BOA™ Svart/Gul PU 65668 Låg sko - Bredd 11
Produktkod. 17252201 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17252201
Brand: uvex 6566852
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uvex 1 skyddsskor skyddar och stödjer människokroppens naturliga rörelse genom att minska tryck och belastning; skyddsklasserna S1 och S2
Uvex 1 Sko 6566.8 med BOA™ Passa till System S2 SRC
  • Sportig, multifunktionell skyddssko
  • Lätt och flexibel
  • Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Tillverkad med nyutvecklad teknik för utökad bärkomfort
  • Uvex Climazone teknologi för optimal bärarkomfort
  • Andningsbart, vattenavvisande, högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • BOA™ Fit System Dial för anpassad komfort som är konsekvent hela dagen
  • Praktiskt taget sömlös design för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
  • Mjuk, vadderad krage och plös
  • Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
    • Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
  • Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikelnr 6566.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Gult
Material Mikrovelour
Storlek 52
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S2
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko