Läs mer
uvex BOA™ Svart/Gul PU 65668 Låg sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Uvex 1 Sko 6566.8 med BOA™ Passa till System S2 SRC
- Sportig, multifunktionell skyddssko
- Lätt och flexibel
- Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
- Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
- Tillverkad med nyutvecklad teknik för utökad bärkomfort
- Uvex Climazone teknologi för optimal bärarkomfort
- Andningsbart, vattenavvisande, högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
- Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
- Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
- BOA™ Fit System Dial för anpassad komfort som är konsekvent hela dagen
- Praktiskt taget sömlös design för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
- Mjuk, vadderad krage och plös
- Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
- Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
- Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner 35 megohm
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikelnr 6566.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Storlekar: 35 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, Gult |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 44 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 1 |
| Visa mer |