Läs mer
Helios Italquartz Båtar med ringhandtag, transparent
Produktkod. 15868034
Mått (L x B):
120 mm x 15 mm
143 mm x 17 mm
180 mm x 15 mm
76 mm x 10 mm
76 mm x 11 mm
Produktkod. 15868034
Brand: Helios Italquartz 62P00007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Båtar med ringhandtag tillverkade av transparent, hållbart, motståndskraftigt och kemiskt inert kvartsglas.
  • Genomskinlig
  • Inkludera ringhandtag
  • Kemiskt inert
  • Utmärkt elektrisk isolering
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
  • Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Bottenform Plan
Färg Genomskinlig
Material Kvarts
Form Båt
Typ Båt med ringhandtag
Mått (L x B) 120 mm x 15 mm
Längd (metrisk) 120/20 mm
Bredd (metrisk) 15 mm
Höjd (metrisk) 15 mm