Läs mer
Helios Italquartz Båtar med ringhandtag, transparent
Mått (L x B):
120 mm x 15 mm
143 mm x 17 mm
180 mm x 15 mm
76 mm x 10 mm
76 mm x 11 mm
Beskrivning
- Genomskinlig
- Inkludera ringhandtag
- Kemiskt inert
- Utmärkt elektrisk isolering
- Utmärkt styrka och hållbarhet
- Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Kvarts |
| Form | Båt |
| Typ | Båt med ringhandtag |
| Mått (L x B) | 76 mm x 10 mm |
| Längd (metrisk) | 76/16 mm |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |