missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bobcat339 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16447217
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16447217 5 mg -
16440807 50 mg -
16435366 100 mg 100mg
16424498 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16447217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111558A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Bobcat339 hydrochloride is a potent and selective cytosine-based inhibitor of TET enzyme, with the IC50s of 33 μM and 73 μM for TET1 and TET2, respectively. Bobcat339 hydrochloride is useful to the field of epigenetics and serves as a starting point for new therapeutics that target DNA methylation and gene transcription.

Bobcat339 hydrochloride is a potent and selective cytosine-based inhibitor of TET enzyme, with the IC50s of 33 μM and 73 μM for TET1 and TET2, respectively. Bobcat339 hydrochloride is useful to the field of epigenetics and serves as a starting point for new therapeutics that target DNA methylation and gene transcription.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bobcat339 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 2436747-44-1
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13Cl2N3O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (388.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(N(C2=CC=CC(C3=CC=CC=C3)=C2)C=C1Cl)=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 334.2
Formel vikt 334.2
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.