Läs mer
Boc-(2S)-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-(2S)-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| CAS | 174060-98-1 |
| Molekylformel | C12 H21 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3,3-dimethyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1471 |