Läs mer
Boc-4-azido-L-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-4-azido-L-phenylalanine |
| CAS | 33173-55-6 |
| Molekylformel | C14H18N4O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Azido-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine, (2S)-3-(4-Azidophenyl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-14(2,3)22-13(21)16-11(12(19)20)8-9-4-6-10(7-5-9)17-18-15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,21)(H,19,20)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(OC(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1)=O)C |
| IUPAC-namn | (2S)-3-(4-azidophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.32 |