missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Boc-4-oxo-L-proline tert-butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-4-oxo-L-proline tert-butyl Ester |
| CAS | 166410-05-5 |
| Molekylformel | C14H23NO5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-Boc-4-Oxo-L-Proline Tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO5/c1-13(2,3)19-11(17)10-7-9(16)8-15(10)12(18)20-14(4,5)6/h10H,7-8H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | di-tert-butyl (S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Formel vikt | 285.1576 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?