Läs mer
Boc-a-methyl-D-4-fluorophenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-alpha-methyl-D-4-fluorophenylalanine |
| CAS | 889113-64-8 |
| Molekylformel | C15H20FNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-15(4,12(18)19)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@](C)(Cc1ccc(F)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(4-fluorophenyl)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.32 |
| Formel vikt | 297.1376 |