Läs mer
(±)-Boc-a-fosfonoglycin Trimetylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Boc-alpha-phosphonoglycine Trimethyl Ester |
| CAS | 89524-98-1 |
| Molekylformel | C10H20NO7P |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (Dimethoxyphosphinyl)[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]acetic Acid Methyl Ester, 2-(Dimethoxyphosphinyl)-2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]acetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13) |
| LEDER | COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC |
| IUPAC-namn | Metyl-2-dimetoxifosforyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.24 |
| Formel vikt | 297.0977 |