Läs mer
BOC-beta-alanin, 99 %
Produktkod. 10754872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754872 25 g Glasflaska 25g
10098129 5 g Glasflaska 5g
10595860 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10754872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437650250
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 3303-84-2 | C8H15NO4 | 189,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3303-84-2
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00037291
InChI-nyckel WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-beta-alanine, boc-beta-ala-oh, n-boc-beta-alanine, boc-b-ala-oh, boc-beta-ala, n-tert-butoxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-t-boc-beta-alanine, n-t-butyloxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 76809
IUPAC-namn 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-β-Alanine
Smältpunkt 77,5 °C till 78,5 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.