Läs mer
(+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, 95%
Produktkod. 11471030
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11471030
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25421.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297.24 g/mol
Det används som Wittig-Horner-reagens för att framställa (Z)-Boc-skyddade dehydroaminosyraderivat och mättade, onaturliga aminosyror genom efterföljande asymmetrisk hydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används som Wittig-Horner-reagens för
att framställa (Z)-Boc-skyddade dehydroaminosyraderivat och mättade, onaturliga aminosyror genom efterföljande asymmetrisk hydrering.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89524-98-1
Molekylformel C10H20NO7P
Molekylvikt (g/mol) 297.24
MDL-nummer MFCD02178893
InChI-nyckel LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
IUPAC-namn metyl-2-dimetoxifosforyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]acetat
LEDER COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 297.24
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.