Läs mer
(+/-)-Boc-alfa-fosfonoglycintrimetylester, 95 %
Produktkod. 15433287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433287 1 g 1g
11471030 5 g 5g
11481030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25421.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297,24 g/mol
Det används som Wittig-Horner-reagens för att framställa (Z)-Boc-skyddade dehydroaminosyraderivat och mättade, onaturliga aminosyror genom efterföljande asymmetrisk hydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används som Wittig-Horner-reagens för
att framställa (Z)-Boc-skyddade dehydroaminosyraderivat och mättade, onaturliga aminosyror genom efterföljande asymmetrisk hydrering.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89524-98-1
Molekylformel C10H20NO7P
Molekylvikt (g/mol) 297.24
MDL-nummer MFCD02178893
InChI-nyckel LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
IUPAC-namn metyl-2-dimetoxifosforyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]acetat
LEDER COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Smältpunkt 67 °C till 71 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 297.24
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.