Läs mer
(± )-BOC-alfa-fosfonoglycintrimetylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11661329 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11661329 1 g 1g
11905501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11661329 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 439210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89524-98-1
Molekylformel C10H20NO7P
Molekylvikt (g/mol) 297.24
MDL-nummer MFCD02178893
InChI-nyckel LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
LEDER COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-BOC-α-Phosphonoglycine trimethyl ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69.7°C to 71.6°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn metyl-2-dimetoxifosforyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]acetat
Formel vikt 297.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.