Läs mer
(Boc-aminooxy)acetic acid, 98+%
Produktkod. 15420498
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420498 1 g 1g
15430498 5 g 5g
15440498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54109.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42989-85-5 | C7H13NO5 | 191.183 g/mol
(Boc-aminooxi)ättiksyra användes för att införa en hydroxylamindel i peptider; reaktion med en aldehyd till en oxim. Det användes vid framställning av Boc-aminooxitetra(etylenglykol).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Boc-aminooxi)ättiksyra användes för att införa en hydroxylamindel i peptider; reaktion med en aldehyd till en oxim. Det användes vid framställning av Boc-aminooxitetra(etylenglykol).
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42989-85-5
Molekylformel C7H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 191.183
MDL-nummer MFCD01632027
InChI-nyckel QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-aminooxy acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino oxy acetic acid, boc-aoa-oh, boc-aminooxyacetic acid, boc-aoac-oh, n-boc-carboxymethoxy amine, boc-aminooxy aceticacid, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy acetic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino oxyacetic acid, tert-butoxycarbonyl aminooxy acetic acid
PubChem CID 2755974
IUPAC-namn 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]oxiättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Boc-aminooxy)acetic acid
Smältpunkt ∽115°C (decomposition)
Linjär formel (CH3)3COCONHOCH2CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 6137646
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 191.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.