Läs mer
(BOC-aminooxy)acetic acid, 98%
Produktkod. 10770530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10770530 5 g Glasflaska 5g
10369347 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10770530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42989-85-5 | C7H13NO5 | 191.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42989-85-5
Molekylformel C7H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD01632027
InChI-nyckel QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-aminooxy acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino oxy acetic acid, boc-aoa-oh, boc-aminooxyacetic acid, boc-aoac-oh, n-boc-carboxymethoxy amine, boc-aminooxy aceticacid, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy acetic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino oxyacetic acid, tert-butoxycarbonyl aminooxy acetic acid
PubChem CID 2755974
IUPAC-namn 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]oxiättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (BOC-Aminooxy)acetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 111.5°C to 112.0°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.19
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Boc-aminooxy)acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.