Läs mer
Boc-Arg(Z)2-OH, TRC
Produktkod. 30342421
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30342421 1 g
1 options
Produktkod. 30342421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6001601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-Arg(Z)2-OH
CAS 51219-19-3
Molekylformel C27H34N4O8
Kvantitet 1 g
Synonym Ornithine, N2,N5-dicarboxy-N5-(carboxyamidino)-, dibenzyl tert-butyl ester (7CI), 11-Oxa-2,4,9-triazatridecanoic acid, 8-carboxy-3-imino-12,12-dimethyl-10-oxo-4-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 1-(phenylmethyl) ester, (S)-
InChI formel InChI=1S/C27H34N4O8/c1-27(2,3)39-25(35)29-21(22(32)33)15-10-16-31(26(36)38-18-20-13-8-5-9-14-20)23(28)30-24(34)37-17-19-11-6-4-7-12-19/h4-9,11-14,21H,10,15-18H2,1-3H3,(H,29,35)(H,32,33)(H2,28,30,34)/t21-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN(C(=N)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-5-[fenylmetoxykarbonyl-(N-fenylmetoxykarbonylkarbamimidoyl)amino]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 542.58
Formel vikt 542.2377