Läs mer
Boc-b-Ala-OH, TRC
Produktkod. 30341509
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30341509 50 g
1 options
Produktkod. 30341509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB61951550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-beta-Ala-OH
CAS 3303-84-2
Molekylformel C8H15NO4
Kvantitet 50 g
Synonym BOC-3-aminopropanoic Acid, BOC-beta-alanine, Boc-3-aminopropionic Acid, N-(t-Butoxycarbonyl)-beta-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopropionic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-beta-alanine, N-Boc-beta-alanine, N-[(t-Butyloxy)carbonyl]-beta-alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopropanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-beta-alanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-beta-alanine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propanoic Acid, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic Acid, 3-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=O)O
IUPAC-namn 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Formel vikt 189.1001