Läs mer
MedChemExpress Boc-C1-PEG2-C4-Cl
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 294.81 g/mol |
| CAS | 1835705-53-7 |
| Innehåll och lagring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 1 |
| Löslighet | DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.60 mM) |