Läs mer
Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl, MedChemExpress
Produktkod. 16415156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16415156 100 mg
1 options
Produktkod. 16415156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108372100mg
MedChemExpress Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl (PROTAC Linker 2) is a PROTAC linker utilized to connect the respective tyrosine kinase inhibitor (TKI) to the E3 recruiting ligand.
Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl (PROTAC Linker 2) is a PROTAC linker utilized to connect the respective tyrosine kinase inhibitor (TKI) to the E3 recruiting ligand.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-C5-O-C5-O-C6-Cl
CAS 1835705-52-6
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H41ClO4
Kvantitet 100 mg
Synonym PROTAC Linker 2
LEDER O=C(OC(C)(C)C)CCCCCOCCCCCOCCCCCCCl
Molekylvikt (g/mol) 393.0
Formel vikt 393.0
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease