Läs mer
Boc-Cys(Trt)-OH, TRC
Produktkod. 30136961
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136961 10 g
30133257 1 g
30003615 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136961 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB64629310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21947-98-8
Molekylformel C27 H29 N O4 S
Molekylvikt (g/mol) 463.59
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, N-Boc-S-trityl-L-cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-S-tritylcysteine, NSC 129903;
IUPAC-namn 2-(tert-butoxykarbonylamino)-3-tritylsulfanyl-propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-Cys(Trt)-OH
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
Formel vikt 463.1817