missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Boc-Cys(Trt)-Osu, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-Cys(Trt)-Osu |
| CAS | 75179-29-2 |
| Molekylformel | C31H32N2O6S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Carbamic Acid, [(1R)-2-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-2-oxo-1-[[(triphenylmethyl)thio]methyl]ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, (R)-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(tritylthio)propanoate, tert-butyl (1R)-2-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-2-oxo-1-[(tritylsulfanyl)methyl]ethylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H32N2O6S/c1-30(2,3)38-29(37)32-25(28(36)39-33-26(34)19-20-27(33)35)21-40-31(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,25H,19-21H2,1-3H3,(H,32,37)/t25-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O |
| IUPAC-namn | 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-(tert-butoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 560.66 |
| Formel vikt | 560.1981 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?