Läs mer
Boc-D-4,4'-bifenylalanin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-D-4,4'-biphenylalanine |
| CAS | 128779-47-5 |
| Molekylformel | C20H23NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (αR)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-3-(Biphenyl-4-yl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-fenylfenyl)propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.4 |
| Formel vikt | 341.1627 |