missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Boc-D-4-Iodophenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-D-4-Iodophenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 391.028 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?