Läs mer
BOC-D-Alanin, 99+%
Produktkod. 10666174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666174 25 g Glasflaska 25g
10247020 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666174 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275720250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7764-95-6 | C8H15NO4 | 189,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7764-95-6
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00063123
InChI-nyckel QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-alanine, boc-d-ala-oh, n-boc-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-alpha-t-boc-d-alanine, boc-d-ala, n-t-butoxycarbonyl-d-alanine, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 637606
LEDER C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-D-Alanine
Smältpunkt 81 °C till 84 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COC(O)nHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Specifik rotation +25° till +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
IUPAC-namn (2R)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}propansyra
Specifikt rotationsförhållande +26° (20 °C c=2, CH3COOH)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.