Läs mer
BOC-D-Asparaginsyra beta-bensylester, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11985571 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11985571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442870050
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-D-Aspartic acid β-benzyl ester
CAS 51186-58-4
Smältpunkt 101°C to 105°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C16H21NO6
Kvantitet 5 g
Specifik rotation 19.56
Synonym boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
InChI-nyckel SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
Molekylvikt (g/mol) 323.35
PubChem CID 6994663
Formel vikt 323.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • BOC-D-Aspartic acid beta-benzyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.