Läs mer
BOC-D-α -cyklohexylglycin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10162464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10162464 1 g Glasflaska 1g
10346724 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10162464 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399360010
Kemiska identifierare
CAS 70491-05-3
Molekylformel C13H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 257.33
MDL-nummer MFCD00133629
InChI-nyckel QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
Synonym boc-d-chg-oh, boc-d-cyclohexylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, boc-alpha-cyclohexyl-d-glycine, n-boc-2-cyclohexyl-d-glycine, 2r-n-tert-butoxycarbonyl-2-cyclohexylglycine, r-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, r-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2r-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-cyclohexyl-acetic acid
PubChem CID 7014890
IUPAC-namn (2R)-2-cyklohexyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]ättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-D-α-Cyclohexylglycine
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.