Läs mer
BOC-D-FMK, MedChemExpress
Beskrivning
Boc-D-FMK is a cell-permeable, irreversible and broad spectrum caspase inhibitor. Boc-D-FMK inhibits apoptosis stimulated by TNF-α with an IC50 of 39 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BOC-D-FMK |
| CAS | 634911-80-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H18FNO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (379.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CC(C(CF)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.26 |
| Formel vikt | 263.26 |
| Visa mer |