Läs mer
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Produktkod. 18126202 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Product Code. 18126202
Brand: Novus Biologicals™ NBP2293955MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg White
För användning med (applikation) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Molekylvikt (g/mol) 263
Inhibitorer Boc-D(OMe)-FMK
Form Semi-solid
For Research Use Only