Läs mer
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor |
| Molekylvikt (g/mol) | 263 |
| Inhibitorer | Boc-D(OMe)-FMK |
| Form | Semi-solid |
For Research Use Only