Läs mer
Boc-D-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30347676
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30347676 25 g
1 options
Produktkod. 30347676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB66152525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-D-Phenylalanine
CAS 18942-49-9
Molekylformel C14H19NO4
Kvantitet 25 g
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, D-N-Carboxy-3-phenylalanine , N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylalanine, N-BOC-D-phenylalanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 265.3
Formel vikt 265.1314