Läs mer
Boc-D-Tyr(Me)-OH, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-D-Tyr(Me)-OH |
| CAS | 68856-96-2 |
| Molekylformel | C15H21NO5 |
| MDL-nummer | MFCD00065604 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.33 |
| Procent renhet | 97% |