Läs mer
Boc-Gln-ONp, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-Gln-ONp |
| CAS | 15387-45-8 |
| Molekylformel | C16H21N3O7 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N2-tert-Butoxycarbonyl-L-glutamine p-nitrophenyl ester, N2-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-glutamine p-nitrophenyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine p-nitrophenyl ester, L-Boc-glutamine p-nitrophenyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.35 |
| Formel vikt | 367.138 |