Läs mer
Boc-His-OMe, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948247
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948247 5 g 5g
30929646 250 mg 250mg
30939696 25 g 25g
30936108 1 g 1g
30934968 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30948247 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1181435g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-His-OMe
CAS 2488-14-4
Molekylformel C12H19N3O4
MDL-nummer MFCD00167635
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(OC)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
Molekylvikt (g/mol) 269.30
Procent renhet 97%