Läs mer
Boc-His(Trt)-Aib-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-His(Trt)-Aib-OH |
| CAS | 2061897-68-3 |
| Molekylformel | C34H38N4O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (S)-2-(2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanamido)-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C34H38N4O5/c1-32(2,3)43-31(42)36-28(29(39)37-33(4,5)30(40)41)21-27-22-38(23-35-27)34(24-15-9-6-10-16-24,25-17-11-7-12-18-25)26-19-13-8-14-20-26/h6-20,22-23,28H,21H2,1-5H3,(H,36,42)(H,37,39)(H,40,41)/t28-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)NC(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-[[(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoyl]amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 582.69 |
| Formel vikt | 582.2842 |